Learn More
Corning™ Unsterile Deep-Well-Platte für Lagerung und Entnahme
Deep-Well- und Assay-Platten werden für die Probennahme, in-vitro-Wachstumskammern und Langzeitlagerung verwendet.
Marke: Corning™ 3859
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Bieten eine hervorragende chemische Beständigkeit
- Halten Temperaturen bis -80 °°C stand
Spezifikation
Ohne Deckel | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
1 ml | |
Durchscheinend |
Durchsichtig | |
96 | |
Unbehandelt | |
Rund |