Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika-HPLC-Säulen
Die effizienten und selektiven Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika-LC-Säulen eignen sich für die Normalphasen-Chromatographie unpolarer und moderat polarer organischer Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 30005-254630
655.33 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die effizienten und selektiven Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika-LC-Säulen eignen sich für die Normalphasen-Chromatographie unpolarer und moderat polarer organischer Verbindungen.
Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silika-LC-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.
- Sehr gute Reproduzierbarkeit zwischen unterschiedlichen Chargen
- Sphärische Partikel mit einer engen Partikelgrößenverteilung
- Langlebige Säule
- Hohe Leistung und Säuleneffizienz
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Auch erhältlich als 10-μm-Ausführung. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
250 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Silika | |
Sphärisches, vollständig poröses Silika Typ A | |
Normalphase |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L3 | |
Hypersil, klassisch | |
Normalphase | |
Analysesäule |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.