Learn More
Cytiva Sephaorose™ Fast Flow Anionenaustauschmedium: Q
Für präparative Proteintrennungen in Forschungs- und Industrieanwendungen. Cytiva Q Sepharose™ Fast Flow Chromatographie-Medien sind starke Anionenaustauscher auf der Basis der bewährten Sepharose Fast Flow-Ionenaustauschplattform.
Marke: Cytiva 17-0510-01
616.55 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die hydrophile Natur der Basismatrix sorgt für niedrige Konzentrationen an unspezifischer Bindung, die zu niedrigen Konzentrationen an von Wirtszellen abgeleiteten Verunreinigungen im Elutionspool führen
- Matrix besteht aus quervernetzten6-prozentigen Agarose-Beads
- Teil der Sepharose Schnellfluss-Ionenaustauschplattform
- Die hohe chemische Stabilität ermöglicht die bewährte ortsgebundene Reinigung (CIP) und bewährte Desinfektionsprotokolle
- Erhältlich in einer Reihe von vorgepackten Hilfsmitteln für die Prozessentwicklung
- Ligand: Quaternäres Amin
- Ionenaustauscher-Typ: Starker Anionenaustauscher
- Ionenkapazität: 0.18 Bis 0.25 mmol Cl–/ml Medium
- Bindungsvermögen: 120 mg HSA/ml Medium
- Druck-/Durchflussspezifikation: 400 Bis 700 cm/h, 100 kPa, XK 50/30 Säule, Betthöhe 15 cm
Erfassung und Reinigung von Proteinen.
Spezifikation
300 ml | |
Zur präparativen Trennung von Proteinen in Anwendungsgebieten der Forschung und Industrie | |
Q Sepharose Fast Flow Medien | |
45 bis 165 μm | |
15 cm | |
Schwacher Anionenaustauscher | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
20 % Ethanol |
Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol | |
4 °C bis 30 °C | |
400 bis 700 cm/Stunde | |
5.9 Zoll | |
0.18 bis 0.24 mM Cl-/ml | |
100 kPa | |
2 bis 14 | |
Quaternäres Amin |
Sicherheit und Handhabung
- Q Sepharose Fast Flow, 300 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.