Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ d-6 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10600152 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10600152
Marke: Macherey-Nagel™ 726483.30
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Ideal für MSD- und PND-Detektoren.
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase Optima™ d-6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Menge Je 1