Learn More
Cytiva Sephaorose™ Fast Flow Anionenaustauschmedium: Q
Für präparative Proteintrennungen in Forschungs- und Industrieanwendungen. Cytiva Q Sepharose™ Fast Flow Chromatographie-Medien sind starke Anionenaustauscher auf der Basis der bewährten Sepharose Fast Flow-Ionenaustauschplattform.
Marke:  Cytiva 17-0510-10
93.10 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10383190
  • 101.92 € / 25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die hydrophile Natur der Basismatrix sorgt für niedrige Konzentrationen an unspezifischer Bindung, die zu niedrigen Konzentrationen an von Wirtszellen abgeleiteten Verunreinigungen im Elutionspool führen
  • Matrix besteht aus quervernetzten6-prozentigen Agarose-Beads
  • Teil der Sepharose Schnellfluss-Ionenaustauschplattform
  • Die hohe chemische Stabilität ermöglicht die bewährte ortsgebundene Reinigung (CIP) und bewährte Desinfektionsprotokolle
  • Erhältlich in einer Reihe von vorgepackten Hilfsmitteln für die Prozessentwicklung
  • Ligand: Quaternäres Amin
  • Ionenaustauscher-Typ: Starker Anionenaustauscher
  • Ionenkapazität: 0.18 Bis 0.25 mmol Cl/ml Medium
  • Bindungsvermögen: 120 mg HSA/ml Medium
  • Druck-/Durchflussspezifikation: 400 Bis 700 cm/h, 100 kPa, XK 50/30 Säule, Betthöhe 15 cm
Erfassung und Reinigung von Proteinen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Zur präparativen Trennung von Proteinen in Anwendungsgebieten der Forschung und Industrie
Q Sepharose Fast Flow Medien
45 bis 165 μm
15 cm
Starker Anionenaustauscher
6 % quervernetzte Agarose mit Dextran zur Oberflächenvergrößerung
20 % Ethanol
Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol
4 °C bis 30 °C
400 bis 700 cm/Stunde
5.9 Zoll
0.18 bis 0.24 mM Cl-/ml
100 kPa
2 bis 12
Quaternäres Amin
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Sephaorose™ Fast Flow Anionenaustauschmedium: Q > Q Sepharose; Packungsgröße: 25 ml