Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AB200 Tischmessgeräte für pH/Leitfähigkeit
Das kompakte, kostengünstige Messgerät gewährleistet eine intuitive, einfache Bedienung und hohe Messgenauigkeit. Das Fisherbrand accumet AB200 pH/Leitfähigkeitsmessgerät vereint die Vorteile von pH-Messgeräten und Leitfähigkeitsmessgeräten in einem einfach zu bedienenden, zuverlässigen Messsystem. Die große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung gewährleistet gute Sichtbarkeit in Laborumgebungen.
Marke:  Fisherbrand™ 01X606201
938.81 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12810643
  • 1310.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: 13-636-AB200A: accumet AB200 pH-Tischmessgerät, Elektrodenstativ, RS232 und USB-Kabel, 100/240 V Universalnetzteil. 13-636-AB200: accumet AB200 pH-Tischmessgerät, TRIS-kompatible wiederauffüllbare pH-/ATC-Elektrode mit Epoxykörper und Doppeldiaphragma (13-620-631), Leitfähigkeits-/Temperaturfühler (13-620-100), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Universalnetzteil. AB200CERT: accumet AB200 pH-Tischmessgerät, TRIS-kompatible wiederauffüllbare pH-/ATC-Elektrode mit Epoxykörper und Doppeldiaphragma (13-620-631), Leitfähigkeits-/Temperaturfühler (13-620-100), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Universalnetzteil, NIST Traceability Bescheinigung.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ AB200 Tischmessgeräte für pH/Leitfähigkeit >