Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 5 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 30905-014001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10233603
  • 408.34 € / 4 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Trennen Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-LC-Säulen aromatische und mäßig polare Verbindungen effektiv.
Klassische stationäre Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
  • Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Retentionsanstieg. Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection Halter und eigenständige Halter
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück
Eigenschaften der Phenyl-Festphase
  • Zur Trennung von bestimmten aromatischen Verbindungen und mäßig polaren Verbindungen
  • Retentionseigenschaften ähneln denen von Hypersil MOS
  • Alternative Selektivität für C8
Erforderlich:
Thermo Scientific Uniguard™ Direct-Connection oder eigenständiger Halter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 4/Packung
Uniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
L11
Hypersil, klassisch
5 %
No
4 mm
10 mm
5 μm
120 Å
60 °C
Phenyl
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-HPLC-Säulen > Partikelgröße: 5 μm; 10 x 4,0/4,6 mm Innen-Ø
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.