Learn More
HYDRANAL™-Natriumtartratdihydrat, Honeywell Fluka™
Standard für die volumetrische Karl-Fischer-Titration (Wassergehalt ca. 15.66 %, genauer Wert in Analysebericht)
Marke:  Honeywell-Hydranal 34803-100G
59.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15624430
  • 64.92 € / 100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
  • Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
  • Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
  • Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HYDRANAL™ – Natriumtartratdihydrat
100 g
6106-24-7
NONH für alle Transportarten
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Sodium tartrate dihydrate
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    26
    Stunden
    19
    Minuten
    54
    Sekunden
    28
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    57
    Stunden
    19
    Minuten
    54
    Sekunden
    28
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HYDRANAL™-Natriumtartratdihydrat, Honeywell Fluka™ > 6x100 g-Kunststoffflasche