Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 5 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
408.34 € - 758.24 €
Spezifikation
Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 120 Å |
Oberfläche | 170 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10599755
|
Thermo Scientific™
30905-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | ||||||
10291145
|
Thermo Scientific™
30905-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm | N/A | ||||||
10243603
|
Thermo Scientific™
30905-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
720.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10687745
|
Thermo Scientific™
30905-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
758.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11547501
|
Thermo Scientific™
30905-304030 |
300 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||||
10425353
|
Thermo Scientific™
30905-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
729.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10233603
|
Thermo Scientific™
30905-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
408.34 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Trennen Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-LC-Säulen aromatische und mäßig polare Verbindungen effektiv.
Klassische stationäre Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.
- Zur Trennung von bestimmten aromatischen Verbindungen und mäßig polaren Verbindungen
- Retentionseigenschaften ähneln denen von Hypersil MOS
- Alternative Selektivität für C8
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Auch erhältlich als 10-μm-Ausführung. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
5800 psi (400 bar) | |
120 Å | |
60 °C | |
Hypersil, klassisch | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
L11 | |
5% | |
No |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.