Learn More
Cytiva Einweg-Säulen PD-10
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
50 Packungen
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Wirtschaftliche und vielseitige Säulen für Schwerkraftanwendungen
- Leere PD10-Säulen können mit einer Vielzahl von Schüttgütern bepackt werden
- Anwenderfreundlich
- Verwenden Sie PD10-Säulen mit LabMate Pufferreservoir für eine bequeme Equilibrierung, Probenapplikation und Reinigung
- Leere PD10-Einwegsäulen sind preisgünstige Kunststoffsäulen für Einweganwendungen mit Schwerkraftfluss
- Die Säulen fassen bis zu ca. 13 ml Chromatographiemedium; die Fritten können als obere Bettstütze verwendet werden, die ein Austrocknen des Mediums während des Schwerkraftflusses verhindert
- Lieferung mit Verschlusskappen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Leere Säulen, mit Kappen |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Säule | 0.59 Zoll |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für einfache Anwendung und einfache Äquilibrierung ausgelegt |
| Diameter (Metric) Inner Column | 1,5 cm |
| Menge | 50 Packungen |