Learn More
Wasserstoffperoxid30 -32 % (w/w) (100 Volumen), AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 l
25 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Beschreibung
H2O2, CAS-Nummer-7722-84-1, Albon, Hioxyl, Wasserstoffdioxid, Inhibin, Interox, Kaston, Oxydol, Perhydrol, Peroxaan, Superoxol, 1 l, 30 bis 32 % w/w, 108 °C, CHEBI:16240, farblos, MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N, Wasserstoffperoxid, -33 °C, 11333, 34,014, HDPE-Kunststoffflasche, 3.3, flüssig, 784, OO, 1.1
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 108°C |
Schmelzpunkt | -33°C |
Prozentgehaltsbereich | 30-32%w/w |
Reinheit (%) | 30 to 32% |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Dampfdichte | 1.1 |
pH | 3.3 |
Menge | 1 L |
Physikalische Form | Flüssig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 15
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
- Gefahr
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen peroxide
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasserstoffperoxid30 -32 % (w/w) (100 Volumen), AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur