Learn More
Wasserstoffperoxid, für Analysen, 35 Gew.%, Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10002780
Wasserstoffperoxid, für Analysen, 35 Gew.%, Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10002780
1 L, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10002780
Marke: Thermo Scientific Acros 202460010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Siedepunkt 108.0°C
Chemischer Name oder Material Hydrogen peroxide
Schmelzpunkt -33.0°C
Namenshinweis For analysis, Stabilized
Farbe Gelb bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 1 L
Strukturformel H2O2
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Merck Index 15, 4835
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and sulfuric ether, insoluble in petroleum ether
Formelmasse 34
Reinheit (%) 34.5 to 37%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.135
Dichte 1.1350g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
ChargennummerA0461459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
ChargennummerA0449844 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
ChargennummerA0450364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
ChargennummerA0422258 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog Number202460025,202460250,202465000,202460010,202460251,202460100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrogen Peroxide, 35 wt% solution in water, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen peroxide
Name des Produkts
Wasserstoffperoxid, für Analysen, 35 Gew.%, Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >