Learn More
Kaliumhydroxid, zertifiziertes AR für Analysen, Pellets, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10448990
Kaliumhydroxid, zertifiziertes AR für Analysen, Pellets, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10448990
1 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 10448990
Marke: Fisher Chemical P/5640/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
HKO, CAS-Nummer-1310-58-3, Kalilauge, Ätzkali, hydroxyde de potassium, Caswell-Nr. 693, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxid, potasse caustique, potassa, Kaliumhydroxidlösung, Kaliumhydroxid k oh, 500 g, 1320 °C, CHEBI:32035, weiß, 56,11 g/mol, KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
pH 13.5
Farbe Weiß
Siedepunkt 1320°C
Schmelzpunkt 360°C
Menge 1 kg
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
Formelmasse 56.11g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Physikalische Form Fest
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumhydroxid, zertifiziertes AR für Analysen, Pellets, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical >