Learn More
Wasserstoffperoxid (30 % in Wasser), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
500 mL
Beschreibung
Wasserstoffperoxid wird als Antiseptikum und zur Zersetzung anorganischer und organischer Proben verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrogen Peroxide |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 30% in Water |
CAS | 7722-84-1, 7732-18-5 |
Siedepunkt | 108°C |
Schmelzpunkt | -33°C |
Prozentgehaltsbereich | (as H2O2, %wt): 29.0 to 32.0% |
Summenformel | H2O2 |
Dichte | 1.11g/cm³ |
Merck Index | 15, 4835 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen peroxide
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasserstoffperoxid (30 % in Wasser), Fisher BioReagents >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur