missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human MFAP3 Alexa Fluor™ 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems FAB113251V-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MFAP3 Monoclonal antibody specifically detects MFAP3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
MFAP3 | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 405 | |
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
DKFZp586F0219, microfibril-associated glycoprotein 3, microfibrillar-associated protein 3 | |
Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human MFAP3L, Met1-Met149, Accession # O75121 | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry | |
1059143 | |
Flow Cytometry | |
O75121 | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
4238 | |
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied. | |
IgG2b |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Human MFAP3 Alexa Fluor™ 405-conjugated Antibody, R&D Systems™ > 100 μg; Alexa Fluor 405
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur