Learn More
Novus Biologicals™ Dicer knockout Mouse Embryonic Stem Cells
Used in common research applications
Marke: Novus Biologicals™ NBP1-96751
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Cells are supplied in 2mL quantities (about 1 x 106 cells/mL) in freezing media (60% DMEM, 20% FBS, 20% DMSO)
- Gene ID: 23405
- Gene symbol: DICER1
Recommended Storage
Store in gas phase of liquid nitrogen
Serviceleistungen
6 Months
Spezifikation
Store in gas phase of liquid nitrogen | |
Dicer knockout Mouse embryonic stem cells | |
2mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Dicer knockout Mouse Embryonic Stem Cells > Dicer knockout Mouse Embryonic Stem Cells
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur