Learn More
SCAT HPLC-Versorgungs-Sets, V2.0
Die HPLC-Versorgungssets V2.0 des Herstellers SCAT sind Gerätekombinationen für die kontaminationsfreie Versorgung von HPLC-Systemen mit Lösungsmitteln. Die Sets bestehen aus einer Laborflasche mit GL 45-Gewinde, einem SCAT SafetyCap sowie Kapillaren, Saugfiltern und Luftventilen.
137.00 € - 251.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Jedes HPLC-System |
---|---|
Gewindegröße | GL45. |
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16413799
|
SCAT
307312 |
Set I | 1 x SafetyCap I GL45, 1 x 1000 ml Laborflasche rund & braunes Glas + 1 x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD, 1 x PTFE-Saugfilter + Belüftungsventil (317010) |
197.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16433789
|
SCAT
307300 |
Set I | 1 x SafetyCap I GL45, 1 x 1000 ml Laborflasche rund & Klarglas + 1 x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD, 1 x PTFE-Saugfilter + Belüftungsventil (317010) |
137.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16443789
|
SCAT
307301 |
Set I | 1 x SafetyCap I GL45, 1 x 1000 ml quadratisches & Klarglas für Laborflaschen + 1 x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD, 1 x PTFE-Saugfilter + Belüftungsventil (317010) |
142.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16423799
|
SCAT
307313 |
Set II | 1 x SafetyCap I GL45, 1 x 1000 ml Laborflasche rund & braunes Glas + 2 x 1,5 m Kapillaren 3,2 mm AD, 2 x PTFE-Saugfilter + Belüftungsventil (317010) |
231.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16453789
|
SCAT
307303 |
Set II | 1 x SafetyCap I GL45, 1 x 1000 ml Laborflasche rund & Klarglas + 2 x 1,5 m Kapillaren 3,2 mm AD, 2 x PTFE-Saugfilter + Belüftungsventil (317010) |
163.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16473789
|
SCAT
307305 |
Set II | 1 x SafetyCap I GL45, 1 x 1000 ml quadratische Laborflasche & Klarglas + 2 x 1,5 m Kapillaren 3,2 mm AD, 2 x PTFE-Saugfilter + Belüftungsventil (317010) |
170.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16433799
|
SCAT
307314 |
Set III | 1 x SafetyCap I GL45, 1 x 1000 ml Laborflasche rund & braunes Glas + 3 x 1,5 m Kapillaren 3,2 mm AD, 3 x PTFE-Saugfilter + Belüftungsventil (317010) |
251.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16463789
|
SCAT
307304 |
Set III | 1 x SafetyCap I GL45, 1 x 1000 ml Laborflasche rund & Klarglas + 3 x 1,5 m Kapillaren 3,2 mm AD, 3 x PTFE-Saugfilter + Belüftungsventil (317010) |
190.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16483789
|
SCAT
307306 |
Set III | 1 x SafetyCap I GL45, 1 x 1000 ml quadratische Laborflasche & Klarglas + 3 x 1,5 m Kapillaren 3,2 mm AD, 3 x PTFE-Saugfilter + Belüftungsventil (317010) |
197.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16453799
|
SCAT
307347 |
Set III | 1 x SafetyCap I GL45, 1 x 1000 ml Laborflasche Youtility & Klarglas + 3 x 1,5 m Kapillaren 3,2 mm AD, 3 x PTFE-Saugfilter + Belüftungsventil (317010) |
197.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17927260
|
SCAT™
307327 |
Complete Solvent Collection System | 1 x SafetyCap II GL28, 1x 100 mL Laboratory bottle round, brown glass, 2 x 1.5 m capillaries 3.2 mm OD, 2 x PTFE suction filters, air valve (317010) |
162.27 €
1 Set |
Verfügbar ab: 31-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Kundenspezifisches System mit hochwertigen Set-Komponenten
- SafetyCaps des Premium-Herstellers SCAT
- Laborflaschen
- Der Preis ist im Vergleich zum Einzelkauf attraktiv
- Gebrauchsfertig, keine weiteren Komponenten erforderlich
SCAT bietet ein komplettes System für die sichere Lieferung und Entsorgung von Lösungsmitteln in der Analytik. Alle Produkte sind generationsübergreifend kompatibel und perfekt aufeinander abgestimmt.
Spezifikation
Jedes HPLC-System | |
GL45. |