Learn More
SCAT HPLC-Versorgungs-Sets, V2.0
Die HPLC-Versorgungssets V2.0 des Herstellers SCAT sind Gerätekombinationen für die kontaminationsfreie Versorgung von HPLC-Systemen mit Lösungsmitteln. Die Sets bestehen aus einer Laborflasche mit GL 45-Gewinde, einem SCAT SafetyCap sowie Kapillaren, Saugfiltern und Luftventilen.
Marke:  SCAT 307301
108.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16443789
  • 142.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kundenspezifisches System mit hochwertigen Set-Komponenten
  • SafetyCaps des Premium-Herstellers SCAT
  • Laborflaschen
  • Der Preis ist im Vergleich zum Einzelkauf attraktiv
  • Gebrauchsfertig, keine weiteren Komponenten erforderlich
SCAT bietet ein komplettes System für die sichere Lieferung und Entsorgung von Lösungsmitteln in der Analytik. Alle Produkte sind generationsübergreifend kompatibel und perfekt aufeinander abgestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
1 x SafetyCap I GL45, 1 x 1000 ml quadratisches & Klarglas für Laborflaschen + 1 x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD, 1 x PTFE-Saugfilter + Belüftungsventil (317010)
Durchsichtig
GL45.
Set I
Jedes HPLC-System
HPLC-Zusatzset I, V2.0: 1 x Sicherheitskappe I GL45, 1 x 1000 ml quadratisches & Klarglas für Laborflaschen + 1 x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD, 1 x PTFE-Saugfilter + Luftventil (317010)