Learn More
SCAT HPLC-Versorgungs-Sets, V2.0
Die HPLC-Versorgungssets V2.0 des Herstellers SCAT sind Gerätekombinationen für die kontaminationsfreie Versorgung von HPLC-Systemen mit Lösungsmitteln. Die Sets bestehen aus einer Laborflasche mit GL 45-Gewinde, einem SCAT SafetyCap sowie Kapillaren, Saugfiltern und Luftventilen.
Marke: SCAT 307304
144.56 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kundenspezifisches System mit hochwertigen Set-Komponenten
- SafetyCaps des Premium-Herstellers SCAT
- Laborflaschen
- Der Preis ist im Vergleich zum Einzelkauf attraktiv
- Gebrauchsfertig, keine weiteren Komponenten erforderlich
SCAT bietet ein komplettes System für die sichere Lieferung und Entsorgung von Lösungsmitteln in der Analytik. Alle Produkte sind generationsübergreifend kompatibel und perfekt aufeinander abgestimmt.
Spezifikation
Durchsichtig | |
1 x SafetyCap I GL45, 1 x 1000 ml Laborflasche rund & Klarglas + 3 x 1,5 m Kapillaren 3,2 mm AD, 3 x PTFE-Saugfilter + Belüftungsventil (317010) | |
Set III |
Jedes HPLC-System | |
GL45. | |
HPLC-Zusatzset III, V2.0: 1 x Sicherheitskappe III GL45, 1 x 1000 ml Laborflasche rund & Klarglas + 3 x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD, 3 x PTFE-Saugfilter + Luftventil (317010) |