Learn More
SCAT HPLC-Versorgungs-Sets, V2.0
Die HPLC-Versorgungssets V2.0 des Herstellers SCAT sind Gerätekombinationen für die kontaminationsfreie Versorgung von HPLC-Systemen mit Lösungsmitteln. Die Sets bestehen aus einer Laborflasche mit GL 45-Gewinde, einem SCAT SafetyCap sowie Kapillaren, Saugfiltern und Luftventilen.
Marke: SCAT™ 307327
123.76 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.58680kg
Beschreibung
- Customised system with high quality set components
- SafetyCaps of the premium manufacturer SCAT
- Laboratory bottles
- Price attractive in comparison with single purchase
- Ready for use, no further components necessary
SCAT offers a complete system for safe supply and disposal of solvents in analytics. All products are compatible across generations and perfectly matched to each other.
Spezifikation
1 x SafetyCap II GL28, 1x 100 mL Laboratory bottle round, brown glass, 2 x 1.5 m capillaries 3.2 mm OD, 2 x PTFE suction filters, air valve (317010) | |
Complete Solvent Collection System | |
PTFE | |
GL45 |
Solvent supply for your HPLC | |
Amber | |
Any HPLC System |