Learn More
SCAT HPLC-Versorgungs-Sets, V2.0
Die HPLC-Versorgungssets V2.0 des Herstellers SCAT sind Gerätekombinationen für die kontaminationsfreie Versorgung von HPLC-Systemen mit Lösungsmitteln. Die Sets bestehen aus einer Laborflasche mit GL 45-Gewinde, einem SCAT SafetyCap sowie Kapillaren, Saugfiltern und Luftventilen.
Marke: SCAT 307305
128.96 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.78000kg
Beschreibung
- Kundenspezifisches System mit hochwertigen Set-Komponenten
- SafetyCaps des Premium-Herstellers SCAT
- Laborflaschen
- Der Preis ist im Vergleich zum Einzelkauf attraktiv
- Gebrauchsfertig, keine weiteren Komponenten erforderlich
SCAT bietet ein komplettes System für die sichere Lieferung und Entsorgung von Lösungsmitteln in der Analytik. Alle Produkte sind generationsübergreifend kompatibel und perfekt aufeinander abgestimmt.
Spezifikation
1 x SafetyCap I GL45, 1 x 1000 ml quadratische Laborflasche & Klarglas + 2 x 1,5 m Kapillaren 3,2 mm AD, 2 x PTFE-Saugfilter + Belüftungsventil (317010) | |
Durchsichtig | |
GL45. |
Set II | |
Jedes HPLC-System | |
HPLC-Zusatzset II, V2.0: 1 x Sicherheitskappe II GL45, 1 x 1000 ml Laborflasche quadratisch & Klarglas + 2 x 1,5 m Kapillare 3,2 mm AD, 2 x PTFE-Saugfilter + Luftventil (317010) |