Learn More
Novus Biologicals™ Horse Serum Albumin Native Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-50615
Artikelnummer. 18188267
  • 314.00 € / 10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Native Horse Serum Albumin. Source: Serum The Horse Serum Albumin Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
P35747
0.01M Sodium Phosphate, 0.14M Sodium Chloride, pH 7.4
10 mg
ALB Equ c 3, Serum Albumin
Unconjugated
Multi-step
ELISA, Western Blot
100034206
Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Horse Serum Albumin
Lyophilized
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Horse Serum Albumin Native Protein > 10mg