Learn More
R&D Systems™ Human PDGF-CC Quantikine ELISA Kit
a 4.5 hour solid phase ELISA designed to measure human PDGF-CC in cell culture supernates, serum, and platelet-poor plasma.
Marke: R&D Systems™ DCC00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Human PDGF-CC Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human PDGF-CC in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), platelet-poor edta plasma (50 ul), platelet-poor heparin plasma (50 ul).
Spezifikation
62.50 - 4000pg/mL | |
HRP | |
Natural and Recombinant Human PDGF-CC | |
56034 | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
24.7pg/mL | |
Cell Culture Supernatant, Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Serum | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),Platelet-poor EDTA Plasma (50uL),Platelet-poor Heparin Plasma (50uL) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Human PDGF-CC Quantikine ELISA Kit > Eine 96-Well-Platte
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur