missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLCS Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-32174JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HLCS Polyclonal antibody specifically detects HLCS in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
HLCS | |
Polyclonal | |
Western Blot | |
Biotin apo-protein ligase, biotin--protein ligase, EC 6.3.4.-, HCSholocarboxylase synthetase, EC 6.3.410holocarboxylase synthetase (biotin-(proprionyl-Coenzyme A-carboxylase(ATP-hydrolysing)) ligase), holocarboxylase synthetase (biotin-(proprionyl-CoA-carboxylase(ATP-hydrolysing)) ligase), holocarboxylase synthetase (biotin-[proprionyl-Coenzyme A-carboxylase(ATP-hydrolysing)] ligase) | |
The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1 to 50 of human Holocarboxylase Synthetase using the numbering given in entry NP_001229714.1 (GeneID 3141). | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Western Blot | |
Janelia Fluor 646 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
3141 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
HLCS Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur