Learn More
Invitrogen™ 10X Bolt™ Probenreduktionsmittel
Optimiert für Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich
Marke: Invitrogen™ B0004
16.21 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 500 mM Dithiothreitol (DTT)
Beschreibung
- Bolt™ Bis-Tris Plus Gele sind vorgegossene Polyacrylamid-Gele, die zur optimalen Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter denaturierenden Bedingungen entwickelt wurden
- Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert
- Bolt™ Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist
- Verwenden Sie Bolt™ Gele auch, um bei der Proteintrennung im Laboralltag optimale Ergebnisse zu erzielen
- Die Gele werden in vier Geltypen und verschiedenen Well-Formaten geliefert
- Für die Verwendung aller Bolt™ Gele ist ein Mini-Gel-Tank erforderlich
- Die Laufzeiten variieren je nach Art des verwendeten Laufpuffers
- Bei 2 °C bis 8 °C lagern
Spezifikation
Proben-Reduktionsmittel (10X) enthält 500 mmol Dithiothreitol (DTT). Bei 2 °C bis 8 °C lagern. |
|
Bolt | |
Flüssig | |
Bolt™ Bis-Tris Plus Gels | |
250 μl |
10X, 500 mmol | |
Probenreduzierungsmittel | |
500 mmol Dithiothreitol (DTT) | |
Bolt™ | |
Reduktionsmittel |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3085027 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | B0004_LITL18 PROMO,B0004 |
3037070 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | B0004_LITL18 PROMO,B0004 |
2461938 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | B0004_LITL18 PROMO,B0004 |
2494266 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | B0004_LITL18 PROMO,B0004 |
2494277 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | B0004_LITL18 PROMO,B0004 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.