Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security mikrobiologische Inkubatoren
Artikelnummer. 12665306 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
66 L
104 L
178 L
381 L
702 L
Spannung:
230 V
Material:
Beschichteter Stahl
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 12665306
Marke: Thermo Scientific™ 51029337
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Heratherm Advanced Protocol Security mikrobiologische Inkubatoren bieten höchsten Probenschutz durch zusätzliche Funktionen, wie z.B. eine Dekontaminationsroutine bei 140 °C, eine abschließbare Inkubatortür mit Alarm für eingeschränkten Zugang und automatische Alarme für Über- und Untertemperatur.
Die Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security mikrobiologischen Inkubatoren bieten höchsten Probenschutz durch zusätzliche Funktionen, wie z. B. eine Dekontaminationsroutine bei 140 °C, eine abschließbare Inkubatortür mit Alarm für eingeschränkten Zugang und automatische Alarme für Über- und Untertemperatur. Die Modelle sind optional mit einer Edelstahl-Außenseite erhältlich, die leicht zu reinigen, robust und korrosionsbeständig ist und die hohen Anforderungen pharmazeutischer und klinischer Labore erfüllt.
Eigenschaften:
  • Doppelkonvektion für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten (außer für großvolumige Geräte)—Lüfterdrehzahl einstellbar von 0 bis 100 %
  • Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche EIN/AUS-Zyklen
  • Leicht zu reinigender Innenraum aus Edelstahl (AISI 304)
  • Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
  • Großes, leicht ablesbares Vakuumfluoreszenz-Display
  • Optionaler Probensensor für eine genaue Anzeige der Probentemperatur auf dem Display
  • Abschließbare Tür mit Alarm für eingeschränkten Zugang (außer für großvolumige Geräte)
  • Außergewöhnlich kleine Stellfläche
Temperaturstabilität:
  • Großer Temperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 105 °C—auch geeignet für Trocknungsanwendungen
  • Automatischer Über- und Untertemperaturalarm
  • Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
140 °C Dekontaminationszyklus
  • Bei 140 °C werden kontaminierende Mikroorganismen — ähnlich wie bei der Sterilisation — innerhalb von sechs Stunden auf ein Minimum reduziert
  • Keine separate Autoklavierung von internen Anschlüssen erforderlich
  • Von einem akkreditierten Institut für Mikrobiologie zertifiziert
Bestellinformationen:
Die Produktverfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Gewährleistung: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (angloamerikanisch) 24,79 cu. ft.
Reglertyp Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige
Beschreibung 750 l; Beschichtete Außenseite; 230 V AC
Kapazität (metrisch) 702 L
Kammermaterial Acero inoxidable
Convection Type Mechanische Konvektion
Material Beschichteter Stahl
Anzahl Einschübe 2 geliefert/ 39 max.
Steckertyp Länderspezifisch
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +5 bis 105 °C
Typ Mikrobiologischer Inkubator
Temperaturstabilität ±0,2 °C bei 37 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0,3 °C bei 37 °C
Zeitschaltuhr wöchentlich/Echtzeit/Stunde
Abmessungen (T x B x H) innen 52,4 x 100,4 x 133,5 cm (20,6 x 39,5 x 52,6 in.)
Abmessungen (L x B x H) 30,3 x 49,7 x 60,8 in. (77 x 126,1 x 154,5 cm)
Länge (angloamerikanisch) 30,3 in.
Länge (metrisch) 77 cm
Breite (angloamerikanisch) 49,7 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 39,5 in.
Breite (metrisch) 126,1 cm
Innenbreite (metrisch) 100,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 60,8 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 52,6 in.
Höhe (metrisch) 154,5 cm
Innenhöhe (metrisch) 133,5 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 20,6 in.
Innentiefe (metrisch) 52,4 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 452 lb.
Gewicht (metrisch) 204 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Wirkleistung 1600 w
Stromstärke 7 A
Frequenz 50/60 Hz
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.