Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security mikrobiologische Inkubatoren
Heratherm Advanced Protocol Security mikrobiologische Inkubatoren bieten höchsten Probenschutz durch zusätzliche Funktionen, wie z.B. eine Dekontaminationsroutine bei 140 °C, eine abschließbare Inkubatortür mit Alarm für eingeschränkten Zugang und automatische Alarme für Über- und Untertemperatur.
Marke: Thermo Scientific™
5339.56 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security mikrobiologischen Inkubatoren bieten höchsten Probenschutz durch zusätzliche Funktionen, wie z. B. eine Dekontaminationsroutine bei 140 °C, eine abschließbare Inkubatortür mit Alarm für eingeschränkten Zugang und automatische Alarme für Über- und Untertemperatur. Die Modelle sind optional mit einer Edelstahl-Außenseite erhältlich, die leicht zu reinigen, robust und korrosionsbeständig ist und die hohen Anforderungen pharmazeutischer und klinischer Labore erfüllt.
Eigenschaften:- Doppelkonvektion für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten (außer für großvolumige Geräte)—Lüfterdrehzahl einstellbar von 0 bis 100 %
- Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche EIN/AUS-Zyklen
- Leicht zu reinigender Innenraum aus Edelstahl (AISI 304)
- Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
- Großes, leicht ablesbares Vakuumfluoreszenz-Display
- Optionaler Probensensor für eine genaue Anzeige der Probentemperatur auf dem Display
- Abschließbare Tür mit Alarm für eingeschränkten Zugang (außer für großvolumige Geräte)
- Außergewöhnlich kleine Stellfläche
- Großer Temperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 105 °C—auch geeignet für Trocknungsanwendungen
- Automatischer Über- und Untertemperaturalarm
- Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
140 °C Dekontaminationszyklus
- Bei 140 °C werden kontaminierende Mikroorganismen — ähnlich wie bei der Sterilisation — innerhalb von sechs Stunden auf ein Minimum reduziert
- Keine separate Autoklavierung von internen Anschlüssen erforderlich
- Von einem akkreditierten Institut für Mikrobiologie zertifiziert
Bestellinformationen:
Die Produktverfügbarkeit kann von Land zu Land variieren.
Gewährleistung: 2 Jahre
Spezifikation
13,45 cu. ft. | |
400 l; Beschichtete Außenseite; 230 V AC | |
Acero inoxidable | |
Beschichteter Stahl | |
Länderspezifisch | |
Mikrobiologischer Inkubator | |
±0,2 °C bei 37 °C | |
52,4 x 54,4 x 133,5 cm (20,6 x 21,4 x 52,6 in.) | |
30,3 in. | |
30,6 in. | |
77,8 cm | |
60,8 in. | |
154,5 cm | |
20,6 in. | |
317 lb. | |
230 V, 50/60 Hz | |
1400 w | |
50/60 Hz |
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige | |
381 L | |
Mechanische Konvektion | |
2 geliefert/ 39 max. | |
Raumtemperatur +5 bis 105 °C | |
±0,2 °C bei 37 °C | |
wöchentlich/Echtzeit/Stunde | |
77 x 77,8 x 154,5 cm (30,3 x 30,6 x 60,8 in.) | |
77 cm | |
21,4 in. | |
54,4 cm | |
52,6 in. | |
133,5 cm | |
52,4 cm | |
144 kg | |
230 V | |
6 A |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.