Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security mikrobiologische Inkubatoren
Artikelnummer. 10261740 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
66 L
104 L
178 L
381 L
702 L
Spannung:
230 V
Material:
Beschichteter Stahl
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Spannung Material unitSize
10261740 66 L 230 V Edelstahl 1 Stück
10899990 104 L 230 V Edelstahl 1 Stück
10600231 104 L 230 V Beschichteter Stahl 1 Stück
10800001 178 L 230 V Edelstahl 1 Stück
10440220 178 L 230 V Beschichteter Stahl 1 Stück
12645306 381 L 230 V Beschichteter Stahl 1 Stück
11646420 66 L 230 V Beschichteter Stahl 1 Stück
12675306 702 L 230 V Edelstahl 1 Stück
12665306 702 L 230 V Beschichteter Stahl 1 Stück
12655306 381 L 230 V Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 10261740 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 51028541
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Heratherm Advanced Protocol Security mikrobiologische Inkubatoren bieten höchsten Probenschutz durch zusätzliche Funktionen, wie z.B. eine Dekontaminationsroutine bei 140 °C, eine abschließbare Inkubatortür mit Alarm für eingeschränkten Zugang und automatische Alarme für Über- und Untertemperatur.
Die Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security mikrobiologischen Inkubatoren bieten höchsten Probenschutz durch zusätzliche Funktionen, wie z. B. eine Dekontaminationsroutine bei 140 °C, eine abschließbare Inkubatortür mit Alarm für eingeschränkten Zugang und automatische Alarme für Über- und Untertemperatur. Die Modelle sind optional mit einer Edelstahl-Außenseite erhältlich, die leicht zu reinigen, robust und korrosionsbeständig ist und die hohen Anforderungen pharmazeutischer und klinischer Labore erfüllt.
  • Dual-Konvektion für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten (außer für großvolumige Geräte) – Lüfterdrehzahl von 0 bis 100 % verstellbar
  • Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche EIN/AUS-Zyklen
  • Leicht zu reinigender Innenraum aus Edelstahl (AISI 304)
  • Großer Temperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 105 °C , auch geeignet für Trocknungsanwendungen
  • Temperaturgleichförmigkeit von ±0,6 °C (Lüfter aus) und zwischen ±0,2 °C und 0,4 °C (Lüfter volle Drehzahl, gemessen bei 37 °C)
  • Temperaturstabilität von ±0,1 °C (gemessen bei 37 °C)†
  • Automatischer Über- und Untertemperaturalarm
  • Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
  • Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
  • Optionaler Probensensor für eine genaue Anzeige der Probentemperatur auf dem Display
  • Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
  • Abschließbare Tür mit Alarm für eingeschränkten Zugang (außer für großvolumige Geräte)
  • Außergewöhnlich kleine Stellfläche
†Bei dem Wert wird davon ausgegangen, dass der Lüfter ausgeschaltet ist. Bei voller Drehzahl beträgt die Gleichförmigkeit ±0,2 °C (51028069/51028264, 51028136/51028541), ±0,3 °C (51028070/51028535, 51028137/51028542) und ±0,4 °C (51028111/51028327, 51028138/51028543).
140 °C-Dekontaminationszyklus
  • Bei 140 °C werden kontaminierende Mikroorganismen — ähnlich wie bei der Sterilisation — innerhalb von sechs Stunden auf ein Minimum reduziert
  • Keine separate Autoklavierung von internen Anschlüssen erforderlich
  • Von einem akkreditierten Institut für Mikrobiologie zertifiziert
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2,3 cu. ft.
Reglertyp Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige
Beschreibung 60 l; Außengehäuse aus Edelstahl; 230 V AC
Kapazität (metrisch) 66 L
Convection Type Doppelkonvektion
Material Edelstahl
Anzahl Einschübe 2 geliefert/ 13 max.
Steckertyp Länderspezifisch
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +5 bis 105 °C
Typ Mikrobiologischer Inkubator
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0,6 °C (Lüfter aus)
Zeitschaltuhr wöchentlich/Echtzeit/Stunde
Abmessungen (T x B x H) innen 36,8 x 35,4 x 50,8 cm (14,5 x 13,9 x 20 in.)
Abmessungen (L x B x H) 56,5 x 53 x 72 cm (22,2 x 20,9 x 28,3 in.)
Länge (angloamerikanisch) 22,2 in.
Länge (metrisch) 56,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 20,9 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 13,9 in.
Breite (metrisch) 53 cm
Innenbreite (metrisch) 35,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 28,3 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 20 in.
Höhe (metrisch) 72 cm
Innenhöhe (metrisch) 50,8 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 14,5 in.
Innentiefe (metrisch) 36,8 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 99 lb.
Gewicht (metrisch) 45 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Wirkleistung 1390 w
Stromstärke 6,1 A
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.