Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 250i CO2 Inkubator mit Edelstahlkammer
Zellkultur-Erfolg auf der ganzen Linie. Dieser CO2-Inkubator bietet das zuverlässige Leistungsverhalten, die einfache Bedienung und den Wert, die zur Unterstützung unterschiedlichster Kultivierungsansprüche erforderlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ 51033598
15775.99 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Erfolg auf der ganzen Linie. Der Thermo Scientific™ Heracell™VIOS CO2-Inkubator wurde speziell für zuverlässiges Leistungsverhalten, einfache Bedienung und die Wertschöpfung entwickelt, die zur Unterstützung unterschiedlichster Kultivierungsansprüche erforderlich ist – von der Grundlagenforschung bis hin zu anspruchsvollen, modernsten Anwendungen. So sind Sie bereit für alles, was noch kommen mag.
Bessere Lösungen für optimales Zellwachstum. Unsere CO2-Inkubatoren mit Innenkammern aus korrosionsbeständigem Edelstahl bieten eine ideale In-vitro-Umgebung. Größere Probenausgabevolumina dank der großen Kapazität von 255 L mit Platz für durchsatzstarke Anwendungen und Zellkulturgefäße
Direktwärmekammer- 255 l (9.0 ft.3) 100 % massive Kupferkammer mit kompakter Stellfläche, einfach stapelbar
- Standardtüranschlag links, kann vor Ort durch geschulten Service versetzt werden
THRIVE aktiver Luftstrom
- Lüfter in der Kammer sorgt für behutsame Verteilung sauberer, befeuchteter Luft in der gesamten Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen
- Schnelle Erholung aller Parameter in höchstens 10 Minuten für stabile Kulturbedingungen
- Autostoppfunktion deaktiviert den Lüfter, während die Tür geöffnet ist, um den Luftaustausch zu minimieren
HEPA-Filtrierung der ISO-Klasse 5
- Durch HEPA im Inneren wird das gesamte Luftvolumen in der Kammer alle 60 Sekunden gefiltert
- Reinraum-Luftqualität der ISO-Klasse 5 wird in der Kulturkammer innerhalb von 5 Minuten erreicht
- Kontinuierlicher Schutz verhindert, dass aufgewirbelte Kontaminanten sich auf Innenflächen ablagern
- Direkt erwärmtes Wasserreservoir sorgt für gleichmäßig hohe Werte relativer Luftfeuchtigkeit und beugt der Austrocknung von Kulturen vor
- Durch die Abdeckung wird verhindert, dass sich Partikel und verschüttete Medien im Reservoir anreichern, sodass das Wasser sauber gehalten wird
- Durch das getrennte Wasser entsteht eine kondensationsfreie Inkubationskammer, was den Ausbreitungsbereich für Kontaminanten eingrenzt
- 5 Mal schnellere Erholung der Feuchtigkeitswerte als bei herkömmlichen Wassertiegel-Ausführungen
- Einfache Handhabung des Wassers: Feuchtigkeitsreservoir lässt sich ohne Herausnehmen von Böden oder Kulturen füllen bzw. entleeren
- Wasserstandsensor zeigt erforderliche Nachfüllung an
Steri-Run Hochtemperatur-Sterilisationszyklus auf Wunsch
- Unabhängig validierter Zyklus, der über Nacht läuft, gewährleistet vollständige Eliminierung aller biologischen Kontaminanten
- 180 °C-Zyklus zur gleichförmigen 12 log-Sterilisierung auf allen Kammeroberflächen
- Vereinfacht die Reinigung und macht separates Autoklavieren und erneutes Zusammensetzen der Komponenten unnötig
- Heller LED-Bildschirm zur Überwachung sämtlicher Interaktionen mit dem Inkubator
- Bietet Einblick in Veränderungen in der Kulturumgebung mit Diagrammdarstellung des Leistungsverhaltenstrends sowie Fehler- und Nutzungsprotokollen
- Praktische Aufforderungen und Erinnerungen für Anwender auf dem Bildschirm sorgen für leichte Navigation
- Einfachere Bedienung durch Sprachauswahl: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin
In-Situ-Sensoren und -Proben für präzise Steuerung
- Duale Temperaturfühler für den Übertemperaturschutz mit operativem Backup
- (TC) Wärmeleitfähigkeits-CO2-Sensor mit rH-Kompensierung für schnelle Erholung und gleichmäßigen Betrieb
Spezifikation
9,0 cu. ft. | |
USB, optional 4-20 mA | |
255 l | |
1 bis 20% | |
LED | |
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 % | |
3 °C über Umgebungstemperatur bis 55 °C | |
Abgedecktes integriertes Wasserreservoir | |
93,4 x 77.4 x 96.8 cm (36.8 x 30.5 x 38.1 in.) | |
230 V, 50/60 Hz |
CE, CSA | |
Heracell VIOS 250i C02 Einzelkammer-Inkubator | |
Kupfer | |
IR-Sensor | |
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 % | |
<93% bei 37 °C | |
CO2-Inkubator | |
24,8 x 23,9 x 26,4 in. (62,9 x 60,7 x 67 cm) | |
215 lb. | |
230 V |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
60Stunden
2Minuten
50Sekunden
23