Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für die horizontalen Gel-Elektrophoreseeinheiten SUB-GEL Mini, 1 mm dick
Zur Verwendung mit den horizontalen SUB-GEL Mini-Gelelektrophoresegeräten.
Marke:  Fisherbrand™ MS7-16-1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11803493
  • 28.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
  • Standardmäßig geliefert
  • Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
  • Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
  • Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
  • Kämme für 8 und für 12Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Kamm
Je 1 x
10 μl
Sub-Gel Mini Horizontale Gelelektrophorese-Einheit
16
1 mm
Videos
  • Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für die horizontalen Gel-Elektrophoreseeinheiten SUB-GEL Mini, 1 mm dick > Probengröße: 10 μl; Anzahl Wells: 16