Learn More
BINDER™ Serie CB CO2-Inkubatoren mit Heißluft-Aterisierung und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor
Der leistungsstarke und vielseitige CB CO2-Inkubator eignet sich für zellbasierte Assays in der Medizin- und Arzneimittelforschung.Dieser BINDER-Inkubator eignet sich dank seines umfassenden Sortiments an Optionen und Zubehör sogar für komplexe Kultivierungsexperimente oder individuelle Umgebungen mit hypoxischen Bedingungen.
Marke: BINDER™ 9640-0014
14027.81 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25039" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Sicher – Zellkulturen erhalten maximalen Schutz vor Kontamination
- Zuverlässig – konstante Wohlfühlbedingungen für die Zellen
- Intelligent – einfache Routinereinigung und praktische Bedienung
- Wirtschaftlich – effizienter Betrieb ohne Verbrauchsmaterialien
- Optimiertes doppeltes Befeuchtungssystem mit Kondensationsschutz
- Bewährtes Anti-Kontaminationskonzept mit Heißluftsterilisation bei 180 °C
- Mit Heißluft sterilisierbarer CO2-Sensor mit Einzelstrahl-Infrarottechnologie
- Nahtlose Innenkammer aus Edelstahl mit Flanschen als Stützen für Einlegeböden
- Lüfterloser Innenraum mit Venturi CO2-Gasmischdüse
- Intuitiver Touchscreen-Regler
- Interne Datenaufzeichnung, kann im offenen Format über USB-Schnittstelle ausgelesen werden
- Fehlerdiagnosesystem mit visuellem und akustischem Alarm
- Schnittstellen:Ethernet, USB, Nullspannungs-Alarmkontakt
- Ausfallsicheres CO2-System zum Schutz des pH-Werts von Zellkulturen
- O2-Steuerung mit O2-Regelbereichen:0,2 bis 20 Vol.-% O2 oder 10 bis 95 Vol.-% O2
- Mehrschichtige Glastüren mit speziellen Einlegeböden zur Aufteilung des Raums für verschiedene Experimente
- Stapeladapter für eine sichere, platzsparende Installation
- Tankwechsler für den Anschluss von zwei Gastanks an ein oder zwei Inkubatoren
Spezifikation
9.4 cu. ft. | |
10 kg | |
267 l | |
0 bis 20% | |
Lüfterloser Innenraum | |
Keine | |
Edelstahl | |
max. 3 Std./8 | |
Ja | |
Keine Feuchtigkeitskontrolle | |
CO2-Inkubator | |
CB260-230 V-O | |
IR sensor | |
745 x 885 x 1020 mm | |
230 V | |
6,5 A |
22 lb. | |
CB260-230 V-O, mit O2-Steuerung 0,2–20 %, Serie CB – CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor, 267 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Edelstahl | |
IR-Sensor | |
Naturfarben | |
Keine Beleuchtung | |
1 | |
0.2 bis 20% | |
NEMA 5-20P | |
Von 6 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C | |
TFT Touch | |
IR-Sensor | |
620 x 575 x 750 mm | |
125 kg | |
1,5 kW | |
50/60 Hz |
Videos
-
Binder CO2 incubator CB170