Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 250i CO2 Inkubator mit Edelstahlkammer
Zellkultur-Erfolg auf der ganzen Linie. Dieser CO2-Inkubator bietet das zuverlässige Leistungsverhalten, die einfache Bedienung und den Wert, die zur Unterstützung unterschiedlichster Kultivierungsansprüche erforderlich sind.
19296.00 € - 24270.75 €
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 9,0 cu. ft. |
---|---|
Beleuchtung | LED |
O2 Concentration Range | Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 % |
Sauerstoffregelung | Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 % |
Relative Luftfeuchtigkeit | <93% bei 37 °C |
Produktcode | Marke | Spannung | CO2-Sensortechnologie | Kammermaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | CO2-Sensortechnologie | Kammermaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17154971
|
Thermo Scientific™
51033589 |
230 V | TC-Sensor | Elektropolierter Edelstahl |
19296.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17144971
|
Thermo Scientific™
51033588 |
230 V | TC-Sensor | Kupfer |
22160.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17194971
|
Thermo Scientific™
51033599 |
230 V | IR-Sensor | Elektropolierter Edelstahl |
22265.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17184971
|
Thermo Scientific™
51033598 |
230 V | IR-Sensor | Kupfer |
24270.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Erfolg auf der ganzen Linie. Der Thermo Scientific™ Heracell™VIOS CO2-Inkubator wurde speziell für zuverlässiges Leistungsverhalten, einfache Bedienung und die Wertschöpfung entwickelt, die zur Unterstützung unterschiedlichster Kultivierungsansprüche erforderlich ist – von der Grundlagenforschung bis hin zu anspruchsvollen, modernsten Anwendungen. So sind Sie bereit für alles, was noch kommen mag.
Bessere Lösungen für optimales Zellwachstum. Unsere CO2-Inkubatoren mit Innenkammern aus korrosionsbeständigem Edelstahl bieten eine ideale In-vitro-Umgebung. Größere Probenausgabevolumina dank der großen Kapazität von 255 L mit Platz für durchsatzstarke Anwendungen und Zellkulturgefäße
Direktwärmekammer- 255 l (9.0 ft.3) elektropolierte Edelstahlkammer mit kompakter Stellfläche, einfach stapelbar
- Standardtüranschlag links, kann vor Ort durch geschulten Service versetzt werden
THRIVE aktiver Luftstrom
- Lüfter in der Kammer sorgt für behutsame Verteilung sauberer, befeuchteter Luft in der gesamten Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen
- Schnelle Erholung aller Parameter in höchstens 10 Minuten für stabile Kulturbedingungen
- Autostoppfunktion deaktiviert den Lüfter, während die Tür geöffnet ist, um den Luftaustausch zu minimieren
- Durch HEPA im Inneren wird das gesamte Luftvolumen in der Kammer alle 60 Sekunden gefiltert
- Reinraum-Luftqualität der ISO-Klasse 5 wird in der Kulturkammer innerhalb von 5 Minuten erreicht
- Kontinuierlicher Schutz verhindert, dass aufgewirbelte Kontaminanten sich auf Innenflächen ablagern
Abgedecktes integriertes Feuchtigkeitsreservoir
- Direkt erwärmtes Wasserreservoir sorgt für gleichmäßig hohe Werte relativer Luftfeuchtigkeit und beugt der Austrocknung von Kulturen vor
- Durch die Abdeckung wird verhindert, dass Partikel und verschüttete Medien sich im Reservoir anreichern, sodass das Wasser sauber gehalten wird
- Durch das getrennte Wasser entsteht eine kondensationsfreie Inkubationskammer, was den Ausbreitungsbereich für Kontaminanten eingrenzt
- 5 Mal schnellere Erholung der Feuchtigkeitswerte als bei herkömmlichen Wassertiegel-Ausführungen
- Einfache Handhabung des Wassers: Feuchtigkeitsreservoir lässt sich ohne Herausnehmen von Böden oder Kulturen füllen bzw. entleeren
- Wasserstandsensor zeigt erforderliche Nachfüllung an
- Unabhängig validierter Zyklus, der über Nacht läuft, gewährleistet vollständige Eliminierung aller biologischen Kontaminanten
- 180 °C-Zyklus zur gleichförmigen 12 log-Sterilisierung auf allen Kammeroberflächen
- Vereinfacht die Reinigung und macht separates Autoklavieren und erneutes Zusammensetzen der Komponenten unnötig
Intuitive, interaktive iCAN Touchscreen-Steuerung
- Heller LED-Bildschirm zur Überwachung sämtlicher Interaktionen mit dem Inkubator
- Bietet Einblick in Veränderungen in der Kulturumgebung mit Diagrammdarstellung des Leistungsverhaltenstrends sowie Fehler- und Nutzungsprotokollen
- Praktische Aufforderungen und Erinnerungen für Anwender auf dem Bildschirm sorgen für leichte Navigation
- Einfachere Bedienung durch Sprachauswahl: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin
- Duale Temperaturfühler für den Übertemperaturschutz mit operativem Backup
- (TC) Wärmeleitfähigkeits-CO2-Sensor mit rH-Kompensierung für schnelle Erholung und gleichmäßigen Betrieb
Spezifikation
9,0 cu. ft. | |
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 % | |
<93% bei 37 °C | |
CO2-Inkubator | |
24,8 x 23,9 x 26,4 in. (62,9 x 60,7 x 67 cm) |
LED | |
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 % | |
3 °C über Umgebungstemperatur bis 55 °C | |
Abgedecktes integriertes Wasserreservoir |