Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i CO2-Inkubator, 150 L
CO2-Sensor: TC-Sensor; O2-Bereich (Sauerstoffkonzentration): Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C
Marke: Thermo Scientific™ 51032719
7661.12 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Zum Schutz Ihrer wertvollen Proben und für optimales Zellwachstum. Thermo Scientific™ Heracell™ 150i CO2-Inkubatoren bieten die ideale In-vitro-Umgebung. Die zuverlässigen und anwenderfreundlichen Inkubatoren bieten schnelle Erholzeiten und eine intuitive Bedienung. Von Natur aus leicht zu reinigen und zu pflegen.
Wärmekammer mit Direktbeheizung
- Kammer mit 150 l (5,3 cu. ft.) aus elektropoliertem Edelstahl mit geringer Stellfläche, leicht stapelbar
- Standard-Türanschlag rechts kann vor Ort leicht durch einen qualifizierten Servicetechniker gewechselt werden
- Minimale, einfach zu reinigende Baugruppe, Innenkammer mit glatter Oberfläche und abgerundeten Ecken ermöglicht einfache Reinigung
- Ein in die Kammer integrierter Lüfter verteilt saubere, befeuchtete Luft sanft in der gesamten Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen
In-situ-Sensoren und -Sonden für eine präzise Überwachung
- Wahlweise mit TC(Wärmeleitfähigkeits)-CO2-Sensor für einen langen, zuverlässigen Betrieb oder IR(Infrarot)-CO2-Sensor für die Überwachung, wenn Feuchtigkeit und Temperatur weniger vorhersehbar sind
- Zwei Temperaturfühler mit Übertemperaturschutz
Schnell reagierendes Befeuchtungsreservoir
- Direkt beheiztes Wasserreservoir gewährleistet konstant eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur
- Wannenloses System bietet bis zu 5 Mal schnellere Rückgewinnungsraten als herkömmliche Systeme mit Wasserwannen
- Der Wasserstandsensor zeigt an, wann eine Nachfüllung erforderlich ist.
ContraCon Desinfektionszyklus mit feuchter Hitze bei 90°C
- Ein bedarfsgesteuerter Zyklus vereinfacht die Reinigung und macht separates Autoklavieren von Teilen überflüssig.
- Die Bedienung erfolgt einfach per Knopfdruck und erfordert kein Abnehmen von Sensoren oder anderen Komponenten.
Spezifikation
5,3 cu. ft. | |
150 l | |
0 bis 20% | |
LED | |
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 % | |
<90 % bei 37 °C | |
CO2-Inkubator | |
Integriertes Wasserreservoir | |
78,2 x 63,7 x 86,7 cm (30,8 x 25,1 x 24,1 in.) | |
230 V, 50/60 Hz |
RS232 | |
Elektropolierter Edelstahl | |
TC-Sensor | |
Edelstahl | |
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 % | |
Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C | |
Mehrzweck | |
20,9 x 18,5 x 23,9 in. (53 x 47 x 60,7 cm) | |
154 lbs. | |
230 V |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
15Stunden
21Minuten
4Sekunden
16 -
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
15Stunden
21Minuten
4Sekunden
16 - Mehrere Hersteller