Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS™ 160i CO-2 Inkubator mit Cell Locker™-System
CO2-Sensor: IR-Sensor; O2-Bereich (Sauerstoffkonzentration): Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C
Marke:  Thermo Scientific™ 51032125
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15814295
  • 16400.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5,8 cu. ft.
USB, optional 4-20 mA
165 l/Kammer
1 bis 20%
LED
53
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
Umgebungstemperatur: +3 °C bis 55 °C
Abgedecktes integriertes Wasserreservoir
88 x 63.7 x 90 cm (34.6 x 25.1 x 35.4 in.)
230 V, 50/60 Hz
CE, CSA
Einzelne 165L-Edelstahlkammer für Zellsperrsystem konfiguriert (Zellsperrkammern müssen gesondert bestellt werden)
Elektropolierter Edelstahl
IR-Sensor
Edelstahl
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
≥93 % @ 37 °C
CO2-Inkubator
22,7 x 18,5 x 23,9 in. (57,6 x 47 x 60,7 cm)
183 lb
Videos
  • Thermo Scientific CO2 Cell Locker animation
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific CO2 Cell Locker animation
    • Thermo Scientific CO2 Cell Locker animation
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific CO2 Cell Locker animation
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS™ 160i CO-2 Inkubator mit Cell Locker™-System >