Learn More
BINDER™ Serie CB CO2-Inkubatoren mit Heißluft-Aterisierung und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17313703 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
53 L
170 l
267 l
Modell:
CB056-230 V
CB056-230 V-O
CB170-230 V
CB170-230 V-O
CB170-230V-D
CB260-230 V
CB260-230 V-O
Sauerstoffregelung:
Ja
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17313703
Marke: BINDER™ 96400010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Der leistungsstarke und vielseitige CB CO2-Inkubator eignet sich für zellbasierte Assays in der Medizin- und Arzneimittelforschung.Dieser BINDER-Inkubator eignet sich dank seines umfassenden Sortiments an Optionen und Zubehör sogar für komplexe Kultivierungsexperimente oder individuelle Umgebungen mit hypoxischen Bedingungen.
  • Sicher – Zellkulturen erhalten maximalen Schutz vor Kontamination
  • Zuverlässig – konstante Wohlfühlbedingungen für die Zellen
  • Intelligent – einfache Routinereinigung und praktische Bedienung
  • Wirtschaftlich – effizienter Betrieb ohne Verbrauchsmaterialien
  • Optimiertes doppeltes Befeuchtungssystem mit Kondensationsschutz
  • Bewährtes Anti-Kontaminationskonzept mit Heißluftsterilisation bei 180 °C
  • Mit Heißluft sterilisierbarer CO2-Sensor mit Einzelstrahl-Infrarottechnologie
  • Nahtlose Innenkammer aus Edelstahl mit Flanschen als Stützen für Einlegeböden
  • Lüfterloser Innenraum mit Venturi CO2-Gasmischdüse
  • Intuitiver Touchscreen-Regler
  • Interne Datenaufzeichnung, kann im offenen Format über USB-Schnittstelle ausgelesen werden
  • Fehlerdiagnosesystem mit visuellem und akustischem Alarm
  • Schnittstellen:Ethernet, USB, Nullspannungs-Alarmkontakt
  • Ausfallsicheres CO2-System zum Schutz des pH-Werts von Zellkulturen
  • O2-Steuerung mit O2-Regelbereichen:0,2 bis 20 Vol.-% O2 oder 10 bis 95 Vol.-% O2
  • Mehrschichtige Glastüren mit speziellen Einlegeböden zur Aufteilung des Raums für verschiedene Experimente
  • Stapeladapter für eine sichere, platzsparende Installation
  • Tankwechsler für den Anschluss von zwei Gastanks an ein oder zwei Inkubatoren
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 6 cu. ft.
Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub 22 lb.
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 10 kg
Beschreibung CB170-230 V-O, mit O2-Steuerung 0,2–20 %, Serie CB – CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor, 170 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Kapazität (metrisch) 170 l
Kammermaterial Edelstahl
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Convection Type Natural, Fanless Interior
Aufnahmevermögen Keine
Beleuchtung Keine Beleuchtung
Material Edelstahl
No. of Places 1
Anzahl Einschübe max. 3 Std./6
O2-Konzentrationsbereich 0.2 bis 20%
Sauerstoffregelung Ja
Steckertyp NEMA 5-20P
Relative Luftfeuchtigkeit Keine Feuchtigkeitskontrolle
Temperaturbereich (metrisch) Von 6 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C
Typ CO2-Inkubator
Display TFT Touch
Modell CB170-230 V-O
O2-Sensortechnologie IR-Sensor
Arten von Sensoren IR sensor
Abmessungen (T x B x H) innen 560 x 505 x 600 mm
Abmessungen (L x B x H) 685 x 815 x 870 mm
Gewicht (metrisch) 98 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 1,4 kW
Stromstärke 5,7 A
Frequenz 50/60 Hz