Learn More
BINDER™ Inkubatoren der Serie CBF CO2-mit Heißluftsterilisation und Feuchtigkeitsregelung
Der CBF ist der hochwertige CO2-Inkubator mit Feuchtigkeitsregelung, der für alle empfindlichen Inkubationsanwendungen in GMP-Umgebungen geeignet ist.Er gewährleistet konsistente Ergebnisse und eignet sich sogar für komplexe Kultivierungsexperimente oder individuelle Umgebungen mit hypoxischen Bedingungen.
Marke: BINDER™ 9640-0017
8584.89 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicher – Zellkulturen erhalten maximalen Schutz vor Kontamination
- Zuverlässig – konstante Wohlfühlbedingungen für die Zellen
- Intelligent – einfache Routinereinigung und praktische Bedienung
- Wirtschaftlich – effizienter Betrieb ohne Verbrauchsmaterialien
- Kontaminationssicheres Befeuchtungssystem ohne Wasserwanne
- Bewährtes Anti-Kontaminationskonzept mit Heißluftsterilisation bei 180 °C
- Mit Heißluft sterilisierbarer CO2-Sensor mit Einzelstrahl-Infrarottechnologie
- Nahtlose Innenkammer aus Edelstahl mit Flanschen als Stützen für Einlegeböden
- Lüfterloser Innenraum mit Venturi CO2-Gasmischdüse
- Intuitiver Touchscreen-Regler
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
- Schnittstellen:Ethernet, USB, Nullspannungs-Alarmkontakt
- Ausfallsicheres CO2-System zum Schutz des pH-Werts von Zellkulturen
- O2-Steuerung mit O2-Regelbereichen:0,2 bis 20 Vol.-% O2 oder 10 bis 95 Vol.-% O2
- Mehrschichtige Glastüren mit speziellen Einlegeböden zur Aufteilung des Raums für verschiedene Experimente
- Stapeladapter für eine sichere, platzsparende Installation
- Tankwechsler für den Anschluss von zwei Gastanks an ein oder zwei Inkubatoren
Spezifikation
6 cu. ft. | |
10 kg | |
170 l | |
0 bis 20% | |
Lüfterloser Innenraum | |
Keine | |
Edelstahl | |
max. 3 Std./6 | |
Keine | |
90 bis 95 % | |
CO2-Inkubator | |
CBF170-230 V | |
IR sensor | |
685 x 815 x 870 mm | |
230 V | |
5,7 A |
22 lb. | |
CBF170-230 V, Standard, Serie CBF – CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und Feuchtigkeitsregulierung, 170 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Acero inoxidable | |
IR-Sensor | |
Naturfarben | |
Keine Beleuchtung | |
1 | |
1 bis 21% | |
NEMA 5-20P | |
Von 6 °C über Umgebungstemperatur bis 60 °C | |
TFT Touch | |
IR-Sensor | |
560 x 505 x 600 mm | |
95 kg | |
1,4 kW | |
50/60 Hz |