Learn More
BINDER™ Inkubatoren der Serie CBF CO2-mit Heißluftsterilisation und Feuchtigkeitsregelung
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
170 l
267 l
Modell:
CBF170-230 V
CBF170-230 V-O
CBF260-230 V
CBF260-230 V-O
CBF260-230 V-OZ
Sauerstoffregelung:
Ja
Keine
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sicher – Zellkulturen erhalten maximalen Schutz vor Kontamination
- Zuverlässig – konstante Wohlfühlbedingungen für die Zellen
- Intelligent – einfache Routinereinigung und praktische Bedienung
- Wirtschaftlich – effizienter Betrieb ohne Verbrauchsmaterialien
- Kontaminationssicheres Befeuchtungssystem ohne Wasserwanne
- Bewährtes Anti-Kontaminationskonzept mit Heißluftsterilisation bei 180 °C
- Mit Heißluft sterilisierbarer CO2-Sensor mit Einzelstrahl-Infrarottechnologie
- Nahtlose Innenkammer aus Edelstahl mit Flanschen als Stützen für Einlegeböden
- Lüfterloser Innenraum mit Venturi CO2-Gasmischdüse
- Intuitiver Touchscreen-Regler
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
- Schnittstellen:Ethernet, USB, Nullspannungs-Alarmkontakt
- Ausfallsicheres CO2-System zum Schutz des pH-Werts von Zellkulturen
- O2-Steuerung mit O2-Regelbereichen:0,2 bis 20 Vol.-% O2 oder 10 bis 95 Vol.-% O2
- Mehrschichtige Glastüren mit speziellen Einlegeböden zur Aufteilung des Raums für verschiedene Experimente
- Stapeladapter für eine sichere, platzsparende Installation
- Tankwechsler für den Anschluss von zwei Gastanks an ein oder zwei Inkubatoren
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 6 cu. ft. |
| Fassungsvermögen (angloamerikanisch) Einschub | 22 lb. |
| Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 10 kg |
| Beschreibung | CBF170-230 V-O, mit O2-Steuerung 0,2–20 %, Serie CBF – CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und Feuchtigkeitsregelung, 170 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Kapazität (metrisch) | 170 l |
| Kammermaterial | Acero inoxidable |
| CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
| CO2-Sensortechnologie | IR-Sensor |
| Convection Type | Natural, Fanless Interior |
| Aufnahmevermögen | Keine |
| Mehr anzeigen |