Learn More
Gibco™ HEPES, 1 M Pufferlösung
HEPES, 1 M Pufferlösung
Marke: Gibco™ 15630122
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gibco™ HEPES (N-2-Hydroxyethylpiperazin-N-2-ethansulfonsäure) ist ein zwitterionisches, organisches, chemisches Puffermittel, das häufig in Zellkulturmedien eingesetzt wird. Die Zugabe von 10 – 25 mM HEPES sorgt für zusätzliche Pufferkapazität, wenn sich die Zellkultur für längere Verarbeitungsdauern außerhalb des CO2 -Inkubators befindet. HEPES-Puffer ist eine gute Wahl für viele Zellkultursysteme, da HEPES membranundurchlässig ist, weniger Auswirkungen auf biochemische Reaktionen hat, chemisch und enzymatisch stabil ist und sich durch geringe Licht- und UV-Absorption auszeichnet.Verwendung des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Gibco™ HEPES wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt; diese befindet sich in Paisley, Schottland. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ HEPES-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (15630-106). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
UV-Licht | |
FDA, Norm ISO 13485 | |
1 m | |
7.2 bis 7.5 | |
20 x 100 ml | |
Wasser |
HEPES-Puffer | |
HEPES-Pufferlösung,20 x100 ml, flüssig,1 M-Konzentration,7.2 auf7.5 pH,2 bis8° C-Lagerung,24 Haltbarkeit nach Monaten, wasserlöslich, Für die Verwendung mit Durchflusszytometrie, LanthaScreen™ Nuclear Receptor Cofactor Interaction Assays | |
Säugetierzellkultur | |
Flüssig | |
1/ Pkg. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ HEPES, 1 M Pufferlösung > 20 x 100 ml