Learn More
Gibco™ HEPES, 1 M Pufferlösung
HEPES, 1 M Pufferlösung
Marke:  Gibco™ 15630049
38.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11550496
  • 42.40 € / 20 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Gibco™ HEPES (N-2-Hydroxyethylpiperazin-N-2-ethansulfonsäure) ist ein zwitterionisches, organisches, chemisches Puffermittel, das häufig in Zellkulturmedien eingesetzt wird. Die Zugabe von 10 – 25 mM HEPES sorgt für zusätzliche Pufferkapazität, wenn sich die Zellkultur für längere Verarbeitungsdauern außerhalb des CO2 -Inkubators befindet. HEPES-Puffer ist eine gute Wahl für viele Zellkultursysteme, da HEPES membranundurchlässig ist, weniger Auswirkungen auf biochemische Reaktionen hat, chemisch und enzymatisch stabil ist und sich durch geringe Licht- und UV-Absorption auszeichnet.
Verwendung des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Gibco™ HEPES wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt; diese befindet sich in Paisley, Schottland. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ HEPES-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (15630-106). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
UV-Licht
FDA, Norm ISO 13485
1 m
7.2 bis 7.5
20 ml
HEPES-Puffer
HEPES Pufferlösung,20 ml, farblos, flüssig,1 M Konzentration,7.2 auf7.5 pH,2 bis8° C Lagerung,24 Monate Haltbarkeit, Für die Verwendung mit Durchflusszytometrie, Zelloberflächen-Antikörpern und intrazellulären Zytokin-Antikörpern
Säugetierzellkultur
Flüssig
1/ Pkg.
Name des Produkts
Gibco™ HEPES, 1 M Pufferlösung > 20 ml