Learn More
HEPES-Puffer, 1 M-Lösung, pH 7,3 (Molekularbiologie), Fisher BioReagents™
Häufig verwendetes Puffermedium
Marke: Fisher BioReagents BP299-100
31.64 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Häufig verwendetes Puffermedium
HEPES wird häufig als Puffermittel verwendet.
Spezifikation
≤0.01(0.1M solution) at 260nm, 0.004 max. (0.1M solution) at 280nm | |
1M Solution, pH 7.3 | |
Nicht ausgewiesen | |
7.2 to 7.5 | |
100 mL | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
C8H18N2O4S | |
Protease free | |
N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid | |
Molekularbiologie |
HEPES Buffer | |
7365-45-9, 7732-18-5 | |
0,95 bis 1,05 M | |
Flüssigkeit | |
DNase-frei | |
Pass Test | |
Poly-Flasche | |
15, 4689 | |
238.197 |
Sicherheit und Handhabung
- HEPES Buffer, 1M Solution, pH 7.3
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
74Stunden
17Minuten
19Sekunden
12Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%