Learn More
Heidolph Instruments Hei-PLATE Mix'n'Heat Core
Nach dem Motto Einfach rühren und erwärmen wurde unser Einsteigermodell Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core mit zwei Drehknöpfen ausgestattet, um den direkten Zugriff auf die beiden Hauptfunktionen zu ermöglichen.
Marke:  Heidolph Instruments 506-11100-00
627.03 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17555586
  • 933.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nach dem Motto „einfach rühren und heizen“ wurde unser Einsteigermodell Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core mit zwei Drehknöpfen ausgestattet, die einen direkten Zugriff auf die beiden Hauptfunktionen ermöglichen. Das Einstellen von Drehzahl und Temperatur erfolgt anhand einer Skala. Die Maximalwerte sind 1.400 U/min bzw. 300 °C.
  • Dieser Magnetrührer ist sehr einfach zu bedienen und mit wesentlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Der große Sicherheitsabstand zwischen Heizplatte und Bedienfeld sowie die optische Restwärmeanzeige bei Temperaturen > 50 °C schützen vor Verbrennungen. Eine Tragehilfe auf der Unterseite sorgt für einen sicheren Transport.
  • Die Heizfunktion kann separat aktiviert werden und wird durch Leuchten der LED-Taste angezeigt.
  • Die patentierte Kera-Disk™ Aufstellfläche aus eloxiertem Aluminium ist chemikalienbeständig und kratzfest und hat einen Durchmesser von 145 mm. Mit dieser einzigartigen Größe eignet sich die Aufstellfläche für die Nutzung vieler Zubehörteile und Proben auf einer kleinen Stellfläche. Das verwendete Material ermöglicht zudem Aufheizen in kürzester Zeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aluminiumlegierung
145 mm Durchm.
68° F bis 572° F, Umgebungstemperatur bis 572° F
3 kg
Rund
Verschiedene Ausführungen
20 l
3 Jahre
CE-Zertifizierung
115/230 V
20 °C bis 300 °C, Medium bis 300 °C
6.6 lb.
Heizplattenrührer
25 kg
Mehrere
100 bis 1.400 U/min
0,168 x 0,299 x 0,101 m
TFT
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    31
    Stunden
    8
    Minuten
    10
    Sekunden
    2
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Instruments Hei-PLATE Mix'n'Heat Core > Hei-PLATE Magnetrührer; max. Behältergröße:20 l; Durchmesser:145 mm; Display:TFT