Learn More
IKA™ RH Basic Magnetrührer
GREENER_CHOICE
Durch direktes Eintauchen des Sensors in das Medium wird eine hochgenaue Temperaturkontrolle erreicht. Der IKA™ RH Basic Magnetrührer mit einer hohen Heizleistung von 600 Watt und einer Heizplatte aus Edelstahl gewährleistet eine schnelle Erwärmung.
Marke:  IKA™ 0005019700
Artikelnummer. 13480457
  • 820.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wirtschaftlicher Magnetrührer mit Heizplatte.
  • Direkt im Medium platzierte Sonde ermöglicht eine äußerst genaue Temperatursteuerung.
  • Hohe Hitzeabgabe von 600 Watt und eine Heizplatte aus Edelstahlverbundstoff gewährleisten eine schnelle Erhitzung.
  • Anpassbare Sicherheitstemperatur von 100 bis 360 °C.
  • Rührmotor mit Sanftstart Einschließlich M 10-Gewinde für eine Befestigungsstange
  • Starkes magnetisches Feld und großer Drehzahlbereich für Volumen von bis zu 15 Liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 2.000 U/min
Edelstahl
620 W
135 mm
Gewinde M10
50°bis 320 °C
2,8 kg
1
100/115/230 V
100 mm
50/60 Hz
RH basic
Magnetrührer
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
IKA™ RH Basic Magnetrührer > Fassungsvermögen: 15 l; einfach