Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
Verschiedene Ausführungen
Unit Size:
1 Stück
Description
- Rühren und Erwärmen mit Pt1000 – Einfach und präzise. (Sensor ist nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.)
- Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ ist der Klassiker unter den Magnetrührern. Die Drehzahl kann im Sanftanlauf auf bis zu 1.400 U/min erhöht und die Temperatur – mit hoher Genauigkeit – auf bis zu 300 °C gebracht werden.
- Dieser Rührer überzeugt durch sein robustes Design und seine ausgefeilten Funktionen wie die Tasten- und Knopfbeleuchtung, die jederzeit erkennen lässt, welche Funktionen aktiviert sind.
- Die dynamischen Drehknöpfe sprechen entsprechend der Geschwindigkeit an, mit der sie gedreht werden – langsam für präzise Einstellungen oder schnell für größere Sprünge.
- Die Verriegelungsfunktion verhindert ein versehentliches Ändern der eingestellten Werte. Das bedeutet: „Forschung leicht gemacht!“
- Dieser Magnetrührer ist mit wesentlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Der große Sicherheitsabstand zwischen Heizplatte und Bedienfeld sowie die optische Restwärmeanzeige bei Temperaturen > 50 °C schützen vor Verbrennungen. Eine Tragehilfe auf der Unterseite sorgt für einen sicheren Transport.
- Die patentierte Kera-Disk™ Aufstellfläche aus eloxiertem Aluminium ist chemikalienbeständig und kratzfest und hat einen Durchmesser von 145 mm (auf Anfrage auch mit Durchmesser 135 mm erhältlich). Mit dieser einzigartigen Größe eignet sich die Aufstellfläche für die Nutzung vieler Zubehörteile und Proben auf einer kleinen Stellfläche. Das verwendete Material ermöglicht zudem Aufheizen in kürzester Zeit.
- Der Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ verfügt über eine digitale Anzeige zur gradgenauen Einstellung der gewünschten Temperatur.
- Diese präzise Temperatur ohne Überschwingen wird durch zwei wählbare Heizmodi (FAST/PRECISE) und den optionalen externen Temperatursensor Pt1000 gesteuert.
Specifications
Specifications
| Deckplattenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Spannung | 115/230 V |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pt1000-Sensor (separat erhältlich) |
| Größe | 145 mm Durchm. |
| Temperatur (metrisch) | 20 °C bis 300 °C, Medium bis 300 °C |
| Temperatur (angloamerikanisch) | 68°F to 572°F, Ambient to 572°F |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 6.6 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 3 kg |
| Typ | Heizplattenrührer |
| Form | Rund |
| Show More |