Learn More
Fisherbrand™ Extraktionshülse aus Zellulosefaser und Baumwolllinter, Klasse 7
Geeignet für alle Extraktorsysteme.
53.72 € - 454.00 €
Spezifikation
Material | Hochreine Cellulosefasern und Baumwolllinter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung von Schwefel in Gasmassen, Ermittlung von Staub und Teer in Industrieluft und -gasen |
Güte | 7 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Geeignet für alle Extraktorsysteme |
Produkttyp | Extraktionshülse |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11764526
|
Fisherbrand™
0007N00021 |
16 mm | 100 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11734536
|
Fisherbrand™
0007N00122 |
19 mm | 40 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11724043
|
Fisherbrand™
0007N00022 |
19 mm | 90 mm |
105.57 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11774526
|
Fisherbrand™
0007N00023 |
22 mm | 60 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11754043
|
Fisherbrand™
0007N00121 |
25 mm | 100 mm |
91.98 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11734043
|
Fisherbrand™
0007N00024 |
22 mm | 80 mm |
80.60 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11774043
|
Fisherbrand™
0007N00026 |
26 mm | 60 mm |
61.95 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11744043
|
Fisherbrand™
0007N00025 |
25 mm | 80 mm |
57.60 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11784526
|
Fisherbrand™
0007N00027 |
27 mm | 80 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11794043
|
Fisherbrand™
0007N00029 |
28 mm | 100 mm |
61.95 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11542103
|
Fisherbrand™
0007N00128 |
28 mm | 120 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11784043
|
Fisherbrand™
0007N00028 |
28 mm | 80 mm |
112.44 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11714053
|
Fisherbrand™
0007N00030 |
30 mm | 100 mm |
53.72 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11724536
|
Fisherbrand™
0007N00120 |
30 mm | 150 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11704053
|
Fisherbrand™
0007N00031 |
30 mm | 80 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11734053
|
Fisherbrand™
0007N00041 |
33 mm | 100 mm |
108.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11744536
|
Fisherbrand™
0007N00123 |
33 mm | 118 mm |
76.65 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11724053
|
Fisherbrand™
0007N00040 |
33 mm | 80 mm |
114.00 €
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11714536
|
Fisherbrand™
0007N00052 |
33 mm | 94 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11794526
|
Fisherbrand™
0007N00033 |
34 mm | 130 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11764536
|
Fisherbrand™
0007N00125 |
35 mm | 150 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11744053
|
Fisherbrand™
0007N00034 |
37 mm | 130 mm |
75.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11754053
|
Fisherbrand™
0007N00035 |
41 mm | 123 mm |
89.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11704536
|
Fisherbrand™
0007N00042 |
41 mm | 150 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11754536
|
Fisherbrand™
0007N00124 |
43 mm | 123 mm |
152.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11774536
|
Fisherbrand™
0007N00130 |
58 mm | 170 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11784536
|
Fisherbrand™
0007N00131 |
70 mm | 240 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11794536
|
Fisherbrand™
0007N00132 |
80 mm | 200 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11704546
|
Fisherbrand™
0007N00133 |
80 mm | 250 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- 100 % hochreine Baumwolllinters-Fasern
- Neutral und fettfrei
- Hohe mechanische Festigkeit
- Ausgezeichnete Retentionskapazität
Anwendungen:
- Extraktion von Schwefel
- Extraktion des Gehalts an freien Lipiden in Lebensmitteln
- Bestimmung von Staub und Teer in industrieller Luft und Gasen
- Analyse von Lackresten und Bindemitteln in Farben
- Kontrolle von Rauchemissionen aus Industrieschornsteinen
- Gravimetrische Analyse von Staub in Gasen
Spezifikation
Hochreine Cellulosefasern und Baumwolllinter | |
7 | |
Extraktionshülse |
Trennung von Schwefel in Gasmassen, Ermittlung von Staub und Teer in Industrieluft und -gasen | |
Geeignet für alle Extraktorsysteme |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Extraktionshülse aus Zellulosefaser und Baumwolllinter, Klasse 7