Learn More
Fisherbrand™ Extraktionshülse aus Zellulosefaser und Baumwolllinter, Klasse 7
Artikelnummer. 11734043 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
33 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Länge (metrisch):
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
123 mm
130 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 11734043
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für alle Extraktorsysteme.
  • 100 % hochreine Baumwolllinters-Fasern
  • Neutral und fettfrei
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Ausgezeichnete Retentionskapazität
Anwendungen:
  • Extraktion von Schwefel
  • Extraktion des Gehalts an freien Lipiden in Lebensmitteln
  • Bestimmung von Staub und Teer in industrieller Luft und Gasen
  • Analyse von Lackresten und Bindemitteln in Farben
  • Kontrolle von Rauchemissionen aus Industrieschornsteinen
  • Gravimetrische Analyse von Staub in Gasen
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 22 mm
Material Hochreine Cellulosefasern und Baumwolllinter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung von Schwefel in Gasmassen, Ermittlung von Staub und Teer in Industrieluft und -gasen
Güte 7
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für alle Extraktorsysteme
Länge (metrisch) 80 mm
Produkttyp Extraktionshülse