Learn More
Fisherbrand™ Extraktionshülse aus Zellulosefaser und Baumwolllinter, Klasse 7
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
33 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Länge (metrisch):
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
123 mm
130 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- 100 % hochreine Baumwolllinters-Fasern
- Neutral und fettfrei
- Hohe mechanische Festigkeit
- Ausgezeichnete Retentionskapazität
Anwendungen:
- Extraktion von Schwefel
- Extraktion des Gehalts an freien Lipiden in Lebensmitteln
- Bestimmung von Staub und Teer in industrieller Luft und Gasen
- Analyse von Lackresten und Bindemitteln in Farben
- Kontrolle von Rauchemissionen aus Industrieschornsteinen
- Gravimetrische Analyse von Staub in Gasen
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Material | Hochreine Cellulosefasern und Baumwolllinter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung von Schwefel in Gasmassen, Ermittlung von Staub und Teer in Industrieluft und -gasen |
| Güte | 7 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Geeignet für alle Extraktorsysteme |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Produkttyp | Extraktionshülse |