Learn More
Fisherbrand™ Extraktionshülse aus Zellulosefaser und Baumwolllinter, Klasse 7
Geeignet für alle Extraktorsysteme.
Marke: Fisherbrand™ 0007N00125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 100 % hochreine Baumwolllinters-Fasern
- Neutral und fettfrei
- Hohe mechanische Festigkeit
- Ausgezeichnete Retentionskapazität
Anwendungen:
- Extraktion von Schwefel
- Extraktion des Gehalts an freien Lipiden in Lebensmitteln
- Bestimmung von Staub und Teer in industrieller Luft und Gasen
- Analyse von Lackresten und Bindemitteln in Farben
- Kontrolle von Rauchemissionen aus Industrieschornsteinen
- Gravimetrische Analyse von Staub in Gasen
Spezifikation
35 mm | |
Trennung von Schwefel in Gasmassen, Ermittlung von Staub und Teer in Industrieluft und -gasen | |
Geeignet für alle Extraktorsysteme | |
Extraktionshülse |
Hochreine Cellulosefasern und Baumwolllinter | |
7 | |
150 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Extraktionshülse aus Zellulosefaser und Baumwolllinter, Klasse 7 > Inside Diameter: 35mm; Length: 150mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur