Learn More
Fisherbrand™ Extraktionshülse aus Zellulosefaser und Baumwolllinter, Klasse 7
Artikelnummer. 11794536 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
33 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Länge (metrisch):
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
123 mm
130 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
missing translation for 'unitSize'
25 Stück
Artikelnummer. 11794536
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet für alle Extraktorsysteme.
  • 100 % hochreine Baumwolllinters-Fasern
  • Neutral und fettfrei
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Ausgezeichnete Retentionskapazität
Anwendungen:
  • Extraktion von Schwefel
  • Extraktion des Gehalts an freien Lipiden in Lebensmitteln
  • Bestimmung von Staub und Teer in industrieller Luft und Gasen
  • Analyse von Lackresten und Bindemitteln in Farben
  • Kontrolle von Rauchemissionen aus Industrieschornsteinen
  • Gravimetrische Analyse von Staub in Gasen
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 80 mm
Material Hochreine Cellulosefasern und Baumwolllinter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Trennung von Schwefel in Gasmassen, Ermittlung von Staub und Teer in Industrieluft und -gasen
Güte 7
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für alle Extraktorsysteme
Länge (metrisch) 200 mm
Produkttyp Extraktionshülse