Learn More
GPN3 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-18860MFV450
Artikelnummer. 18591259
  • 481.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
GPN3 Polyclonal antibody specifically detects GPN3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GPN3
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin
ATP binding domain 1 family, member C, ATPBD1C, ATP-binding domain 1 family member C, GPN-loop GTPase 3, MGC14560, MGC32810, protein x 0004
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GPN3 fragment
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry (Paraffin)
mFluor Violet 450 SE
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
51184
Store at 4C in the dark.
IgG
Name des Produkts
GPN3 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 450 SE