Learn More
NCAM-1/CD56 Antibody (rNCAM1/8655), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-20806H
Artikelnummer. 18640524
  • 729.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
NCAM-1/CD56 Monoclonal antibody specifically detects NCAM-1/CD56 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NCAM-1/CD56
Monoclonal
HRP
CD56, CD56/ NCAM-1, CD56 antigen, MSK39, N-CAM-1, NCAM-1, NCAMantigen recognized by monoclonal 5.1H11, neural cell adhesion molecule 1, neural cell adhesion molecule, NCAM
Recombinant human NCAM-1/CD56 protein
0.1 mL
Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Membrane Vesicle Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
4684
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
rNCAM1/8655
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Name des Produkts
NCAM-1/CD56 Antibody (rNCAM1/8655), HRP, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, HRP